Learn More
N-Metil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[4,3-c]piridina-3-carboxamida Cloruro, TRC
Código de producto. 30475495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475495 100 mg 100 miligramos
30474930 50 mg 50 miligramos
30474518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM334248100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219957-27-3
Fórmula molecular C8H12N4O . HCl
Peso molecular (g/mol) 216.67
Sinónimo 1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride, 4,5,6,7-Tetrahydro-N-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride, N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride
Nombre IUPAC N-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-3-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CNC(=O)c1n[nH]c2CCNCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O.ClH/c1-9-8(13)7-5-4-10-3-2-6(5)11-12-7;/h10H,2-4H2,1H3,(H,9,13)(H,11,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0778