CAS RN 1219803-00-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Decanoico-9,9,10,10,10-D5 Ácido, TRC
CAS: 1219803-00-5 Fórmula molecular: C10 D5 H15 O2 Peso molecular (g/mol): 177.3 Sinónimo: 9,9,10,10,10-Pentadeuteriodecanoic acid,Decanoic acid-9,9,10,10,10-d5 Nombre IUPAC: Ácido 9,9,10,10,10-pentadeuteriodecanoico SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCC(=O)O
2
Ácido decanoico-9,9,10,10,10-d5, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.