Learn More
Decanoico-9,9,10,10,10-D5 Ácido, TRC
Código de producto. 30366269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366269 10 mg 10 miligramos
30363522 5 mg 5 miligramos
30352341 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21252910MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219803-00-5
Fórmula molecular C10 D5 H15 O2
Peso molecular (g/mol) 177.3
Sinónimo 9,9,10,10,10-Pentadeuteriodecanoic acid, Decanoic acid-9,9,10,10,10-d5
Nombre IUPAC Ácido 9,9,10,10,10-pentadeuteriodecanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoic-9,9,10,10,10-d5 Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1777