CAS RN 1219794-68-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenilo-3',4',6'-d3, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenilo-3', 4',6'-d3, TRC
CAS: 1219794-68-9 Fórmula molecular: C12 D3 H2 Cl5 Peso molecular (g/mol): 329.452 Sinónimo: 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-D3,2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-d3,PCB 101 D3,2,2',4,5,5'-PentaCB-3',4',6'-d3,PCB No. 101-d3 Nombre IUPAC: 1,4-dicloro-2,3,5-trideuterio-6-(2,4,5-triclorofenilo)benceno SMILES: [2H]c1c([2H])c(Cl)c(c([2H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl