Learn More
2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenilo-3', 4',6'-d3, TRC
Código de producto. 30413663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413663 10 mg
30409653 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30413663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22041310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219794-68-9
Fórmula molecular C12 D3 H2 Cl5
Peso molecular (g/mol) 329.452
Sinónimo 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-D3, PCB 101 D3, 2,2',4,5,5'-PentaCB-3',4',6'-d3, PCB No. 101-d3
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2,3,5-trideuterio-6-(2,4,5-triclorofenilo)benceno
SMILES [2H]c1c([2H])c(Cl)c(c([2H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H/i1D,2D,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.902