CAS RN 1217854-43-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Melfalano-d8 Monocloruro, TRC
CAS: 1217854-43-7 Fórmula molecular: C13H10D8Cl2N2O2 . HCl Peso molecular (g/mol): 349.71 Sinónimo: 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride,p-Di-(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride,L-Phenylalanine Mustard-d8 Monohydrochloride,Melfalan-d8 Monohydrochloride; Nombre IUPAC: (S)-2-amino-3-(4-(bis(2-cloroetil-1,1,2,2-d4)amino)fenil)ácido propanoico hidrocloruro SMILES: [2H]C(C([2H])(Cl)[2H])(N(C([2H])(C([2H])(Cl)[2H])[2H])C1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1)[2H].Cl