Learn More
Melfalano-d8 Monocloruro, TRC
Código de producto. 30179370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179370 10 mg 10 miligramos
30179351 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21690310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217854-43-7
Fórmula molecular C13H10D8Cl2N2O2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 349.71
Sinónimo 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride, p-Di-(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride, L-Phenylalanine Mustard-d8 Monohydrochloride, Melfalan-d8 Monohydrochloride;
Nombre IUPAC (S)-2-amino-3-(4-(bis(2-cloroetil-1,1,2,2-d4)amino)fenil)ácido propanoico hidrocloruro
SMILES [2H]C(C([2H])(Cl)[2H])(N(C([2H])(C([2H])(Cl)[2H])[2H])C1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1)[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melphalan-d8 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H/t12-;/m0./s1/i5D2,6D2,7D2,8D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1