accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNONIHClHCl

CAS RN 1217837-17-6

IUPAC Nombre: 3-[(azetidin-2-yl)methoxy]-5-iodopyridine dihydrochloride
Sinónimos: 3-(azetidin-2-ylmethoxy)-5-iodopyridine dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 363.02
Fórmula molecular: C9H13Cl2IN2O
InChi Key: ZJVVFYWEBSHGBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.IC1=CN=CC(OCC2CCN2)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados