Learn More
5-IODO-A-85380 Dihidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-IODO-A-85380 Dihydrochloride |
| CAS | 1217837-17-6 |
| Fórmula molecular | C9H11IN2O . 2HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[(2S)-2-azetidinylmethoxy]-5-iodopyridine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11IN2O.2ClH/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8;;/h3-5,8,12H,1-2,6H2;2*1H/t8-;;/m0../s1 |
| SMILES | IC1=CC(OC[C@H]2NCC2)=CN=C1.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | diclorhidrato de (S)-3-(azetidin-2-ilmetoxi)-5-yodopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 363.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.95 |