CAS RN 1217834-81-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,5R,6R)-rel-5-(1-Etilpropoxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxílico Éster Etílico, TRC
CAS: 1217834-81-5 Fórmula molecular: C14H22O4 Peso molecular (g/mol): 254.32 SMILES: O=C(OCC)C1=C[C@H](OC(CC)CC)[C@H](O2)[C@H]2C1