Learn More
(1R,5R,6R)-rel-5-(1-Etilpropoxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxílico Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30378355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378355 25 mg
30371669 10 mg
30377130 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92569525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217834-81-5
Fórmula molecular C14H22O4
Peso molecular (g/mol) 254.32
SMILES O=C(OCC)C1=C[C@H](OC(CC)CC)[C@H](O2)[C@H]2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,5R,6R)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O4/c1-4-10(5-2)17-11-7-9(14(15)16-6-3)8-12-13(11)18-12/h7,10-13H,4-6,8H2,1-3H3/t11-,12+,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1518
Porcentaje de pureza >95%