CAS RN 1217701-95-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(R)-5-cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-2-[[(4-metoxifenil)metil]amino]-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R)-5-cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-2-[[(4-metoxifenil)metil]amino]-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.