Learn More
(R)-5-cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-2-[[(4-metoxifenil)metil]amino]-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-(((4-methoxyphenyl)methyl)amino)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 1217701-95-5 |
| Fórmula molecular | C21H19ClF3NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3/t20-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2[C@](O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[5-cloro-2-[(4-metoxifenil)metilamino]fenil]-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 409.83 |