CAS RN 1217648-64-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Norfluoxetina-d5 (Fenil-d5), TRC
CAS: 1217648-64-0 Fórmula molecular: C16H11D5F3NO Peso molecular (g/mol): 300.33 Sinónimo: (γR)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine,(R)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine SMILES: NCC[C@@H](OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]