Learn More
(R)-Norfluoxetina-d5 (Fenil-d5), TRC
Código de producto. 30421450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421450 1 mg
30413567 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6810921MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217648-64-0
Fórmula molecular C16H11D5F3NO
Peso molecular (g/mol) 300.33
Sinónimo (γR)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine, (R)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine
SMILES NCC[C@@H](OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1498