CAS RN 1217623-85-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Raclopride-d5 Cloruro, TRC
CAS: 1217623-85-2 Fórmula molecular: C15H15D5Cl2N2O3 • HCl Peso molecular (g/mol): 352.273646 Sinónimo: 3,5-Dichloro-N-[[(2S)-1-(ethyl-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride,(-)-Raclopride-d5 Hydrochloride,FLA 870-d5 Nombre IUPAC: 3,5-dicloro-2-hidroxi-6-metaxi-N-[[(2S)-1-(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetil)pirrolidina-2-il]metil]benzamida; Cloruro SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCC[C@H]1CNC(=O)C2=C(C(=CC(=C2OC)Cl)Cl)O.Cl