Learn More
Raclopride-d5 Cloruro, TRC
Código de producto. 30427113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427113 1 mg
30410749 10 mg
30421771 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR0708021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217623-85-2
Fórmula molecular C15H15D5Cl2N2O3 • HCl
Peso molecular (g/mol) 352.273646
Sinónimo 3,5-Dichloro-N-[[(2S)-1-(ethyl-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (-)-Raclopride-d5 Hydrochloride, FLA 870-d5
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2-hidroxi-6-metaxi-N-[[(2S)-1-(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetil)pirrolidina-2-il]metil]benzamida; Cloruro
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCC[C@H]1CNC(=O)C2=C(C(=CC(=C2OC)Cl)Cl)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raclopride-d5 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20Cl2N2O3.ClH/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2;/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21);1H/t9-;/m0./s1/i1D3,3D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0932