CAS RN 1217437-34-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Estrona-13C, d3, TRC
CAS: 1217437-34-7 Fórmula molecular: 13C C18 2H3 H21 O3 Peso molecular (g/mol): 304.4 Sinónimo: Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-hydroxy-4-(methoxy-13C-d3)-,3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-(methoxy-13C-D3),4-Methoxyestrone-(methoxy-13C-D3) Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-4-(trideuterio(1^{13}C)metoxi)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-una SMILES: [2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc12