Learn More
4-Estrona-13C, d3, TRC
Código de producto. 30137681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137681 10 mg 10 miligramos
17908499 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30137681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22613710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217437-34-7
Fórmula molecular 13C C18 2H3 H21 O3
Peso molecular (g/mol) 304.4
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-hydroxy-4-(methoxy-13C-d3)-, 3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-(methoxy-13C-D3), 4-Methoxyestrone-(methoxy-13C-D3)
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-4-(trideuterio(1^{13}C)metoxi)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-una
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyestrone methoxy-13C,d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1947