CAS RN 1217241-15-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Fenil-1-[4-(trifluorometil)fenil]etano 2-(Aminoetil)oxima (impureza de fluvoxamina), TRC
CAS: 1217241-15-0 Fórmula molecular: C17H17F3N2O Peso molecular (g/mol): 322.32 Sinónimo: Fluvoxamine EP Impurity J SMILES: Nc1c2c(nccc2)nn1