Learn More
2-Fenil-1-[4-(trifluorometil)fenil]etano 2-(Aminoetil)oxima (impureza de fluvoxamina), TRC
Código de producto. 30418793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418793 10 mg
30416537 5 mg
30413172 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33752010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217241-15-0
Fórmula molecular C17H17F3N2O
Peso molecular (g/mol) 322.32
Sinónimo Fluvoxamine EP Impurity J
SMILES Nc1c2c(nccc2)nn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 2-(Aminoethyl)oxime (Fluvoxamine Impurity)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F3N2O/c18-17(19,20)15-8-6-14(7-9-15)16(22-23-11-10-21)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12,21H2/b22-16+