CAS RN 1217225-15-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxi Dantroleno-d4, TRC
CAS: 1217225-15-4 Fórmula molecular: C14H6D4N4O6 Peso molecular (g/mol): 334.28 Sinónimo: 5-Hydroxy-1-[[[5-(4-nitrophenyl-d4)-2-furanyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidine- dione Nombre IUPAC: 5-hidroxi-1-[(E)-[5-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)furano-2-il]metilideneamino]imidazolidina-2,4-dione SMILES: O=C(N(/N=C/C1=CC=C(C2=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C2[2H])O1)C3O)NC3=O