Learn More
5-Hidroxi Dantroleno-d4, TRC
Código de producto. 30405684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405684 1 mg
30391603 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8251771MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217225-15-4
Fórmula molecular C14H6D4N4O6
Peso molecular (g/mol) 334.28
Sinónimo 5-Hydroxy-1-[[[5-(4-nitrophenyl-d4)-2-furanyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidine- dione
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1-[(E)-[5-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)furano-2-il]metilideneamino]imidazolidina-2,4-dione
SMILES O=C(N(/N=C/C1=CC=C(C2=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C2[2H])O1)C3O)NC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Dantrolene-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N4O6/c19-12-13(20)17(14(21)16-12)15-7-10-5-6-11(24-10)8-1-3-9(4-2-8)18(22)23/h1-7,13,20H,(H,16,19,21)/b15-7+/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0851