CAS RN 121679-20-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,4-Didehidro Naratriptán (Impureza de Naratriptán B), TRC
CAS: 121679-20-7 Fórmula molecular: C17 H23 N3 O2 S Peso molecular (g/mol): 333.45 Sinónimo: 3,4-Dihydro Naratriptan (Naratriptan Impurity B),N-Methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide Nombre IUPAC: N-metil-2-[3-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina-4-il)-1H-indol-5-il]etanossulfonamida SMILES: CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3=CCN(C)CC3)c2c1