Learn More
3,4-Didehidro Naratriptán (Impureza de Naratriptán B), TRC
Código de producto. 30135082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135082 100 mg 100 miligramos
30132426 25 mg 25 miligramos
30008112 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449205100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121679-20-7
Fórmula molecular C17 H23 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 333.45
Sinónimo 3,4-Dihydro Naratriptan (Naratriptan Impurity B), N-Methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide
Nombre IUPAC N-metil-2-[3-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina-4-il)-1H-indol-5-il]etanossulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3=CCN(C)CC3)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro Naratriptan (Naratriptan Impurity B)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23N3O2S/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14/h3-5,11-12,18-19H,6-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1511
Porcentaje de pureza >95%