CAS RN 1216721-34-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-metil gatifloxacina-d3, TRC
CAS: 1216721-34-4 Fórmula molecular: C20H21D3FN3O4 Peso molecular (g/mol): 392.44 Sinónimo: 1-Cyclopropyl-7-[3-methyl-4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy -4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid SMILES: FC1=CC(C(C(C(O)=O)=CN2C3CC3)=O)=C2C(OC)=C1N4CC(C)N(C([2H])([2H])[2H])CC4