Learn More
N-metil gatifloxacina-d3, TRC
Código de producto. 30471578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471578 1 mg 1 miligramo
30471259 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3075021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216721-34-4
Fórmula molecular C20H21D3FN3O4
Peso molecular (g/mol) 392.44
Sinónimo 1-Cyclopropyl-7-[3-methyl-4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy -4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
SMILES FC1=CC(C(C(C(O)=O)=CN2C3CC3)=O)=C2C(OC)=C1N4CC(C)N(C([2H])([2H])[2H])CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Gatifloxacin-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-11-9-23(7-6-22(11)2)17-15(21)8-13-16(19(17)28-3)24(12-4-5-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12H,4-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)/i2D3