CAS RN 1216475-21-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
rac-N-bencil-N-[2-hidroxil-2-(4-benciloxi-3-nitrofenil)-etil]-3-(4-metoxifenil)-2-propilamina-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
rac-N-bencil-N-[2-hidroxil-2-(4-benciloxi-3-nitrofenil)-etil]-3-(4-metoxifenil)-2-propilamina-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.