Learn More
rac-N-bencil-N-[2-hidroxil-2-(4-benciloxi-3-nitrofenil)-etil]-3-(4-metoxifenil)-2-propilamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[benzyl-[1,1,1-trideuterio-3-[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]propan-2-yl]amino]-1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 1216475-21-6 |
| Fórmula molecular | C32 2H6 H28 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H34N2O5/c1-24(19-25-13-16-29(38-2)17-14-25)33(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(20-28)34(36)37)39-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24,31,35H,19,21-23H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(CC(N(CC(O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)[N+](=O)[O-])Cc4ccccc4)C([2H])([2H])[2H])cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[bencil-[1,1,1-trideuterio-3-[4-(trideuteriometoxi)fenil]propan-2-il]amino]-1-(3-nitro-4-fenilmetoxifenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 532.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.2844 |