CAS RN 1216406-90-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dehidro Amlodipina Oxalato, TRC
CAS: 1216406-90-4 Fórmula molecular: C20 H23 Cl N2 O5 . C2 H2 O4 Peso molecular (g/mol): 496.89 Sinónimo: Amlodipine Ep Impurity D Oxalate Salt Nombre IUPAC: 3-O-etil 5-O-metil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-6-metilpiridina-3,5-dicarboxilato; Ácido oxálico SMILES: CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OC(=O)C(=O)O