Learn More
Dehidro Amlodipina Oxalato, TRC
Código de producto. 30137143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137143 50 mg 50 miligramos
30006518 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22910050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216406-90-4
Fórmula molecular C20 H23 Cl N2 O5 . C2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 496.89
Sinónimo Amlodipine Ep Impurity D Oxalate Salt
Nombre IUPAC 3-O-etil 5-O-metil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-6-metilpiridina-3,5-dicarboxilato; Ácido oxálico
SMILES CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Amlodipine Oxalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23ClN2O5.C2H2O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;3-1(4)2(5)6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.1249
Porcentaje de pureza >95%