CAS RN 1215807-38-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Mirabegron-d5, TRC
CAS: 1215807-38-7 Fórmula molecular: C21H19D5N4O2S Peso molecular (g/mol): 401.54 Sinónimo: 2-Amino-N-[4-[2-[[2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide-d5,2-(2-Aminothiazol-4-yl)-4'-[2-[(2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]acetic Acid Anilide-d5,YM 178-d5 SMILES: NC1=NC(CC(NC2=CC=C(CCNCC(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])O)C=C2)=O)=CS1