Learn More
rac Mirabegron-d5, TRC
Código de producto. 30481356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481356 10 mg 10 miligramos
30469739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM36490210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215807-38-7
Fórmula molecular C21H19D5N4O2S
Peso molecular (g/mol) 401.54
Sinónimo 2-Amino-N-[4-[2-[[2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide-d5, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-4'-[2-[(2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]acetic Acid Anilide-d5, YM 178-d5
SMILES NC1=NC(CC(NC2=CC=C(CCNCC(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])O)C=C2)=O)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Mirabegron-d5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/i1D,2D,3D,4D,5D
Porcentaje de pureza >95%