CAS RN 1215667-16-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Complejo de éster N-succinimidoxicarbonil-beta-alanina N-succinimidilo 1,4-dioxano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Complejo de éster N-succinimidoxicarbonil-beta-alanina N-succinimidilo 1,4-dioxano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.