Learn More
Complejo de éster N-succinimidoxicarbonil-beta-alanina N-succinimidilo 1,4-dioxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidoxycarbonyl-beta-alanine N-Succinimidyl Ester','1,4-Dioxane |
| CAS | 1215667-16-5 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O8 . C4 H8 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Succinimidoxycarbonyl-B-Alanine N-Succinimidyl Ester 1,4- Dioxane Complex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O8.C4H8O2/c16-7-1-2-8(17)14(7)22-11(20)5-6-13-12(21)23-15-9(18)3-4-10(15)19;1-2-6-4-3-5-1/h1-6H2,(H,13,21);1-4H2 |
| SMILES | O=C(CCNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O.C3COCCO3 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dioxano;(2,5-dioxopirrolidin-1-il) 3-[(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxicarbonilamino]propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 415.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.1227 |