accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOHNBr

CAS RN 1212405-03-2

IUPAC Nombre: tert-butyl N-[3-(bromomethyl)cyclohexyl]carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-[3-(bromomethyl)cyclohexyl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 292.22
Fórmula molecular: C12H22BrNO2
InChi Key: XJDUGNDNCQMMBK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(CBr)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)