Learn More
trans-1-(Boc-amino)-3-(bromometilo)ciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487706 250 mg 250 miligramos
15477706 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62670.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1212405-03-2 | C12H22BrNO2 | 292.217 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1212405-03-2
Fórmula molecular C12H22BrNO2
Peso molecular (g/mol) 292.217
Número MDL MFCD12022626
Clave InChI XJDUGNDNCQMMBK-NXEZZACHSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-3-bromomethyl-cyclohexylcarbamate, t-butyl trans-3-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-1r,3r-3-bromomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 46172881
Nombre IUPAC tert-butilo N-[(1R,3R)-3-(bromometilo)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-3-(bromomethyl)cyclohexane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.21
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.