CAS RN 1211590-36-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-cloro-3-fluoro-2-iodopiridina, TRC
CAS: 1211590-36-1 Fórmula molecular: C5H2NFClI Peso molecular (g/mol): 257.43 Nombre IUPAC: 6-cloro-3-fluoro-2-iodopiridina SMILES: Fc1ccc(Cl)nc1I