Learn More
6-cloro-3-fluoro-2-iodopiridina, TRC
Código de producto. 30240834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240834 10 mg 10 miligramos
30240687 100 mg 100 miligramos
30240665 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38297810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1211590-36-1
Fórmula molecular C5H2NFClI
Peso molecular (g/mol) 257.43
Nombre IUPAC 6-cloro-3-fluoro-2-iodopiridina
SMILES Fc1ccc(Cl)nc1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2ClFIN/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.8904