CAS RN 1208876-43-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[4-[[3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]amino]butil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[4-[[3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]amino]butil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[4-[[3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]amino]butil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.