Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[4-[[3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]amino]butil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-((3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl)amino)butyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1208876-43-0 |
| Fórmula molecular | C19H28N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28N2O5/c1-19(2,3)26-18(24)21-12-6-5-11-20-17(23)10-8-14-7-9-15(22)16(13-14)25-4/h7-10,13,22H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,20,23)(H,21,24)/b10-8+ |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCNC(=O)/C=C/C1=CC(=C(C=C1)O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 364.44 |