accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH

CAS RN 1208-86-2

IUPAC Nombre: 4-methoxy-N-phenylaniline
Sinónimos: 4-methoxy-N-phenylbenzenamine
Peso molecular (g/mol): 199.25
Fórmula molecular: C13H13NO
InChi Key: OBHGSIGHEBGGFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados