Learn More
4-metoxi-N-fenilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-N-phenylaniline |
| CAS | 1208-86-2 |
| Fórmula molecular | C13H13NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methoxy-N-phenyl-benzenamine, N-Phenyl-p-anisidine, (4-Methoxyphenyl)phenylamine, 4-Methoxy-Nphenylbenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-13-9-7-12(8-10-13)14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,14H,1H3 |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-N-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1 |