CAS RN 1206456-44-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster isopropílico de olopatadina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Éster isopropílico de olopatadina, TRC
CAS: 1206456-44-1 Fórmula molecular: C24 H29 N O3 Peso molecular (g/mol): 379.49 Sinónimo: (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester Nombre IUPAC: propan-2-IL 2-[(11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepina-2-il]acetato SMILES: CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1