Learn More
Éster isopropílico de olopatadina, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de olopatadina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olopatadine Isopropyl Ester |
| CAS | 1206456-44-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Olopatadine Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H29 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Olopatadine Isopropyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10- |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il]acetato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |