accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO

CAS RN 1205-17-0

IUPAC Nombre: 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal
Sinónimos: helional methylenedioxyphenyl methylpropanal
Peso molecular (g/mol): 192.21
Fórmula molecular: C11H12O3
InChi Key: BOPPSUHPZARXTH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CC1=CC=C2OCOC2=C1)C=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados