Learn More
2-metil-3-(3,4-metilendioxifenil)-propanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal |
| CAS | 1205-17-0 |
| Fórmula molecular | C11 H12 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanal, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propanal, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde, 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methylpropanal, Heliobouquet, Heliofresh, Heliogan, Helional, Helipropanal, NSC 22282, Tropional, α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanal, α-Methyl-3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-8(6-12)4-9-2-3-10-11(5-9)14-7-13-10/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3 |
| SMILES | O=CC(C)CC1=CC=C2OCOC2=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |