CAS RN 120330-93-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[(-)-Jasmonoil]-(L)-isoleucina, TRC
CAS: 120330-93-0 Fórmula molecular: C18 H29 N O4 Peso molecular (g/mol): 323.427 Sinónimo: N-[2-[(1R,2R)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentyl]acetyl]-L-isoleucine;Jasmonic Acid L-Isoleucine Conjugate;Jasmonic Acid Isoleucine Conjugate Nombre IUPAC: (2S,3S)-3-metil-2-[[2-[(1R,2R)-3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enilo]ciclopentilo]acetil]amino]ácido pentanoico SMILES: CC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](CC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)O)CCC1=O