Learn More
N-[(-)-Jasmonoil]-(L)-isoleucina, TRC
Código de producto. 30007710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007710 50 mg 50 miligramos
30006247 25 mg 25 miligramos
30005602 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ21056350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120330-93-0
Fórmula molecular C18 H29 N O4
Peso molecular (g/mol) 323.427
Sinónimo N-[2-[(1R,2R)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentyl]acetyl]-L-isoleucine;Jasmonic Acid L-Isoleucine Conjugate;Jasmonic Acid Isoleucine Conjugate
Nombre IUPAC (2S,3S)-3-metil-2-[[2-[(1R,2R)-3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enilo]ciclopentilo]acetil]amino]ácido pentanoico
SMILES CC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](CC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(-)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO4/c1-4-6-7-8-14-13(9-10-15(14)20)11-16(21)19-17(18(22)23)12(3)5-2/h6-7,12-14,17H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,19,21)(H,22,23)/b7-6-/t12-,13+,14+,17-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.21
Porcentaje de pureza >95%