accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiOOOTa

CAS RN 12031-66-2

IUPAC Nombre: tantalum(5+) lithium(1+) trioxidandiide
Sinónimos: lithium tantalate
Peso molecular (g/mol): 235.88
Fórmula molecular: LiO3Ta
InChi Key: JNQQEOHHHGGZCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Li+].[O--].[O--].[O--].[Ta+5]
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados